Benzofurazan ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L11229.03
L11229.06
L11229.03EA
1040
CZK
L11229.03
L11229.06
Benzofurazan ≥97%
Benzofurazan
Purity: 97%
CAS No.: 273-09-6
Molecular Formula: C6H4N2O
Formula Weight: 120.11
Flash Point: 76°(169°F)
Melting Point: 52-55°
Boiling Point: 80°/20mm
Beilstein Reference: 112261
MDL No.: MFCD00068064
Vzorec:
C₆H₄N₂O Bod varu: 80 °C (20 mmHg) Bod tání: 52…55 °C Bod vzplanutí: 76 °C (169 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00068064 CAS číslo: 273-09-6 |