1-Propyl-2-thiourea ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L10149.03
L10149.06
L10149.03EA
1680
CZK
L10149.03
L10149.06
1-Propyl-2-thiourea ≥98%
1-Propyl-2-thiourea
Purity: 98%
CAS No.: 927-67-3
Molecular Formula: C4H10N2S
Formula Weight: 118.20
Odour: Odourless
Melting Point: 109-112°
Beilstein Reference: 1743064
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041195
Vzorec:
C₄H₁₀N₂S Bod tání: 109…112 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041195 CAS číslo: 927-67-3 EINECS: 213-158-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |