Butan-2-on-oxim ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L08196.AE
L08196.AP
L08196.AU
L08196.AEEA
934
CZK
L08196.AE
L08196.AP
L08196.AU
Butan-2-on-oxim ≥99%
Butan-2-on-oxim
Purity: 99%
CAS No.: 96-29-7
Molecular Formula: C4H9NO
Formula Weight: 87.12
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4430
Melting Point: -30°
Boiling Point: 152-153°
Beilstein Reference: 1698241
MDL No.: MFCD00013935
Vzorec:
C₄H₉NO MW: 87.12 Bod varu: 152…153 °C Bod tání: –30 °C Hustota: 0.921 Bod vzplanutí: 62 °C (144 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013935 CAS číslo: 96-29-7 EINECS: 202-496-6 |