ε-Kaprolaktam ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Azepan-2-one, 2-Oxohexamethyleneimine, 6-Aminocaproic acid lactam
L06999.22
L06999.36
L06999.0E
L06999.22EA
783
CZK
L06999.22
L06999.36
L06999.0E
ε-Kaprolaktam ≥99%
ε-Kaprolaktam
Purity: 99%
CAS No.: 105-60-2
Molecular Formula: C6H11NO
Formula Weight: 113.16
Flash Point: 152°(305°F)
pH: 7-8.5
Melting Point: 68-72°
Boiling Point: 270°
Beilstein Reference: 106934
Merck Reference: 14,1761
MDL No.: MFCD00006936
Vzorec:
C₆H₁₁NO MW: 113,16 g/mol Bod varu: 270 °C Bod tání: 68…72 °C Hustota: 1,01 Bod vzplanutí: 152 °C (305 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006936 CAS číslo: 105-60-2 EINECS: 203-313-2 Merck Index: 14,1761 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)