3-Methyl-2-thiopheneboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Methylthiophene-2-boronic acid, (3-Methylthiophen-2-yl)boronic acid
H53201.MD
H53201.03
H53201.MDEA
2240
CZK
H53201.MD
H53201.03
3-Methyl-2-thiopheneboronic acid ≥98%
3-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 177735-09-0
Molecular Formula: C5H7BO2S
Formula Weight: 142.01
Melting Point: 192-196°
MDL No.: MFCD00236049
Vzorec:
C₅H₇BO₂S MW: 141.99 Bod tání: 192…196 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236049 CAS číslo: 177735-09-0 |