Tisk…
4-Aminobenzamidoxime 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Aminobenzamide oxime, 4-Amino-N'-hydroxybenzimidamide
H51788.03 H51788.06
H51788.03EA 2580 CZK
H51788.03 H51788.06
4-Aminobenzamidoxime 97%
4-Aminobenzamidoxime
Purity: 97% CAS No.: 277319-62-7 Molecular Formula: C7H9N3O Formula Weight: 151.17 Melting Point: 168-170° MDL No.: MFCD08061151
Vzorec: C₇H₉N₃O
Bod tání: 168…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061151
CAS číslo: 277319-62-7