Tisk…
2-Aminobenzamidoxime 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-N-hydroxybenzimidamide
H51782.03 H51782.06
H51782.03EA 3200 CZK
H51782.03 H51782.06
2-Aminobenzamidoxime 97%
2-Aminobenzamidoxime
Purity: 97% CAS No.: 16348-49-5 Molecular Formula: C7H9N3O Formula Weight: 151.17 Melting Point: 71-75° MDL No.: MFCD00492723
Vzorec: C₇H₉N₃O
MW: 151.17
Bod tání: 71…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00492723
CAS číslo: 16348-49-5