Tisk…
Chlorid zinečnatý 0.7 M in THF
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
H32962.AE H32962.AP
H32962.AEEA 4160 CZK
H32962.AE H32962.AP
Chlorid zinečnatý 0.7 M in THF
Chlorid zinečnatý
CAS No.: 7646-85-7 Molecular Formula: Cl2Zn Formula Weight: 136.29 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00011295
Vzorec: ZnCl₂
MW: 136.3
Bod varu: 732
Bod tání: 283
Hustota: 0.948
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011295
CAS číslo: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 13,10185