5-Formyl-2-thiopheneboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H29289.06
H29289.03
H29289.06EA
9060
CZK
H29289.06
H29289.03
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid ≥97%
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 4347-33-5
Molecular Formula: C5H5BO3S
Formula Weight: 155.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 124° dec.
MDL No.: MFCD02093666
Vzorec:
C₅H₅BO₃S |
MDL Number:
MFCD02093666 CAS číslo: 4347-33-5 |