Tisk…
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H27834.03 H27834.06
H27834.03EA 1350 CZK
H27834.03 H27834.06
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol 99%
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Purity: 99% CAS No.: 23364-44-5 Molecular Formula: C14H15NO Formula Weight: 213.28 Melting Point: 141-143° Optical Rotation: +6.9° (c=0.6 in ethanol)
Vzorec: C₁₄H₁₅NO
MW: 213,28 g/mol
Bod tání: 141…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074959
CAS číslo: 23364-44-5