N-(3-Aminopropyl)morpholine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-(4-Morpholinyl)propylamine, 3-Morpholinopropan-1-amine, 3-Morpholino propylamine
B23485.18
B23485.30
AB131469.0050
B23485.18EA
2270
CZK
B23485.18
B23485.30
ABCRAB131469.0050
N-(3-Aminopropyl)morpholine 98%
N-(3-Aminopropyl)morpholine
Purity: 98%
CAS No.: 123-00-2
Molecular Formula: C7H16N2O
Formula Weight: 144.22
Flash Point: 98°(210°F)
Refractive Index: 1.4761
Melting Point: -15°
Boiling Point: 223-225°
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006184
Vzorec:
C₇H₁₆N₂O Bod varu: 223…225 °C Bod tání: –15 °C Hustota: 0,987 Bod vzplanutí: 98 °C (210 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006184 CAS číslo: 123-00-2 EINECS: 204-590-2 ADR: 8,II |