4-(Methylthio)phenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23454.03
B23454.06
B23454.14
B23454.03EA
1310
CZK
B23454.03
B23454.06
B23454.14
4-(Methylthio)phenylboronic acid ≥97%
4-(Methylthio)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 98546-51-1
Molecular Formula: C7H9BO2S
Formula Weight: 168.02
Melting Point: ca 208-212°
Beilstein Reference: 3247219
Vzorec:
C₇H₉BO₂S Bod tání: ∼ 208…212 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00093410 CAS číslo: 98546-51-1 |