Tisk…
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methylthiophene-2-boronic acid, (5-Methylthiophen-2-yl)boronic acid
B23138.03 B23138.06
B23138.03EA 1460 CZK
B23138.03 B23138.06
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid ≥98%
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 162607-20-7 Molecular Formula: C5H7BO2S Formula Weight: 142.01 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 160° dec. Beilstein Reference: 7019569 MDL No.: MFCD01318166
Vzorec: C₅H₇BO₂S
MW: 141,99 g/mol
Bod tání: ∼ 160 °C (rozkl.)
MDL Number: MFCD01318166
CAS číslo: 162607-20-7