1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid (mixture of cis and trans isomers) ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23125.22
B23125.36
B23125.22EA
1680
CZK
B23125.22
B23125.36
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid (mixture of cis and trans isomers) ≥98%
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid (mixture of cis and trans isomers)
Purity: 98%
CAS No.: 1076-97-7
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
Flash Point: 235°(455°F)
Melting Point:
Vzorec:
C₈H₁₂O₄ Bod tání: >300 °C Bod vzplanutí: 235 °C (455 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001465 CAS číslo: 1076-97-7 EINECS: 214-068-6 |