Tisk…
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Benzo[b]thiophen-2-ylboronic acid, 2-Benzothienylboronic acid
B22835.03 B22835.06 B22835.14
B22835.03EA 1180 CZK
B22835.03 B22835.06 B22835.14
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid ≥98%
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Purity: 98% CAS No.: 98437-23-1 Molecular Formula: C8H7BO2S Formula Weight: 178.02 Melting Point: ca 255° Beilstein Reference: 1637924
Vzorec: C₈H₇BO₂S
MW: 178.02
Bod tání: ∼ 255 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075674
CAS číslo: 98437-23-1