Tisk…
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one, 3-Chloro-4′-fluoropropiophenone, 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone
B21891.06 B21891.14 B21891.22 AB132433.0100
B21891.06EA 889 CZK
B21891.06 B21891.14 B21891.22 ABCRAB132433.0100
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone ≥97%
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Purity: 97% CAS No.: 347-93-3 Molecular Formula: C9H8ClFO Formula Weight: 186.61 Melting Point: 46-49° Boiling Point: 100-103°/3mm MDL No.: MFCD00000991
Vzorec: C₉H₈ClFO
Bod varu: 100…103 °C (3 mmHg)
Bod tání: 46…49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000991
CAS číslo: 347-93-3
EINECS: 206-475-2