Tisk…
Desyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B21778.06 B21778.14 B21778.22
B21778.06EA 1210 CZK
B21778.06 B21778.14 B21778.22
Desyl chloride ≥98%
Desyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 447-31-4 Molecular Formula: C14H11ClO Formula Weight: 230.69 Melting Point: 64-69° Beilstein Reference: 744474 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000858
Vzorec: C₁₄H₁₁ClO
Bod tání: 64…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000858
CAS číslo: 447-31-4
EINECS: 207-181-7
UN: 3261
ADR: 8,III