4-Aminomorpholine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B21381.06
B21381.14
B21381.22
B21381.06EA
2240
CZK
B21381.06
B21381.14
B21381.22
4-Aminomorpholine 95%
4-Aminomorpholine
Purity: 98%
CAS No.: 4319-49-7
Molecular Formula: C4H10N2O
Formula Weight: 102.14
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 58°(137°F)
Refractive Index: 1.4785
Boiling Point: 168°
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00006174
Vzorec:
C₄H₁₀N₂O Bod varu: 168 °C Hustota: 1,059 Bod vzplanutí: 58 °C (137 °F) |
MDL Number:
MFCD00006174 CAS číslo: 4319-49-7 EINECS: 224-347-4 ADR: 3,III |