Tisk…
N-(2-Aminoethyl)morpholine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(2-Aminoethyl)morpholine, 2-Morpholinoethanamine
B21365.0B B21365.18 B21365.30
B21365.0BEA 47080 CZK
B21365.0B B21365.18 B21365.30
N-(2-Aminoethyl)morpholine ≥98%
N-(2-Aminoethyl)morpholine
Purity: 98+% CAS No.: 2038-03-1 Molecular Formula: C6H14N2O Formula Weight: 130.19 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.4760 Odour: Amine-like pH: 12 Melting Point: 23-25° Boiling Point: 200-203° Beilstein Reference: 104378 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00006182
Vzorec: C₆H₁₄N₂O
Bod varu: 200…203 °C
Bod tání: 23…25 °C
Hustota: 0,999
Bod vzplanutí: 86 °C (186 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006182
CAS číslo: 2038-03-1
EINECS: 218-011-6
UN: 2923
ADR: 8,II