Methyl-3-ethoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20860.03
B20860.06
B20860.03EA
2050
CZK
B20860.03
B20860.06
Methyl-3-ethoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Methyl-3-ethoxythiophene-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 139926-22-0
Molecular Formula: C8H10O3S
Formula Weight: 186.23
Melting Point: 72-74°
MDL No.: MFCD00102116
Vzorec:
C₈H₁₀O₃S Bod tání: 72…74 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00102116 CAS číslo: 139926-22-0 |