Tisk…
3-Ethoxy-2-thenoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20296.03 B20296.06 B20296.14
B20296.03EA 2300 CZK
B20296.03 B20296.06 B20296.14
3-Ethoxy-2-thenoic acid ≥97%
3-Ethoxy-2-thenoic acid
Purity: 97% CAS No.: 139926-23-1 Molecular Formula: C7H8O3S Formula Weight: 172.20 Melting Point: 121-123° MDL No.: MFCD00205205
Vzorec: C₇H₈O₃S
Bod tání: 121…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00205205
CAS číslo: 139926-23-1