4-Morpholinoaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-(4-Morpholinyl)aniline
B20292.06
B20292.14
B20292.06EA
1370
CZK
B20292.06
B20292.14
4-Morpholinoaniline ≥98%
4-Morpholinoaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 2524-67-6
Molecular Formula: C10H14N2O
Formula Weight: 178.24
Melting Point: 129-133°
Beilstein Reference: 150957
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006169
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂O MW: 178,23 g/mol Bod tání: 129…133 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006169 CAS číslo: 2524-67-6 EINECS: 219-760-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |