Tisk…
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
B20245.03 B20245.06
B20245.03EA 975 CZK
B20245.03 B20245.06
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea ≥98%
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Purity: 98+% CAS No.: 175277-17-5 Molecular Formula: C9H6F6N2S Formula Weight: 288.22 Melting Point: 168-172° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041172
Vzorec: C₉H₆F₆N₂S
MW: 288,22 g/mol
Bod tání: 168…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041172
CAS číslo: 175277-17-5
ADR: 6.1,III