2-Bromo-6-methoxynaphthalene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A19450.09
A19450.18
A19450.09EA
1410
CZK
A19450.09
A19450.18
2-Bromo-6-methoxynaphthalene ≥98%
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Purity: 98%
CAS No.: 5111-65-9
Molecular Formula: C11H9BrO
Formula Weight: 237.10
Melting Point: 105-110°
Boiling Point: 160-164°/3mm
MDL No.: MFCD00004062
Vzorec:
C₁₁H₉BrO Bod varu: 160…164 °C (3 mmHg) Bod tání: 105…110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004062 CAS číslo: 5111-65-9 EINECS: 225-837-0 |