3-Methyl-2-thenoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A19194.06
A19194.14
A19194.22
A19194.06EA
1370
CZK
A19194.06
A19194.14
A19194.22
3-Methyl-2-thenoic acid ≥98%
3-Methyl-2-thenoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 23806-24-8
Molecular Formula: C6H6O2S
Formula Weight: 142.18
Melting Point: 144-149°
Beilstein Reference: 116184
Vzorec:
C₆H₆O₂S Bod tání: 144…149 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005438 CAS číslo: 23806-24-8 EINECS: 245-894-5 |