Tisk…
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18540.03 A18540.06 A18540.14
A18540.03EA 882 CZK
A18540.03 A18540.06 A18540.14
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone ≥98%
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 876-02-8 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 107-109° Boiling Point: 175°/1mm MDL No.: MFCD00002231
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18
Bod varu: 175 °C (1 mmHg)
Bod tání: 107…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002231
CAS číslo: 876-02-8
EINECS: 212-880-5