5-Methyl-2-thenoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17737.06
A17737.14
A17737.06EA
1610
CZK
A17737.06
A17737.14
5-Methyl-2-thenoic acid ≥98%
5-Methyl-2-thenoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1918-79-2
Molecular Formula: C6H6O2S
Formula Weight: 142.18
Melting Point: 136-138°
Beilstein Reference: 113857
Vzorec:
C₆H₆O₂S Bod tání: 136…138 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005439 CAS číslo: 1918-79-2 EINECS: 217-640-3 |