4-Butoxyaniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A17528.06
A17528.14
A17528.06EA
1880
CZK
A17528.06
A17528.14
4-Butoxyaniline ≥97%
4-Butoxyaniline
Purity: 97%
CAS No.: 4344-55-2
Molecular Formula: C10H15NO
Formula Weight: 165.24
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₅NO MW: 165,24 g/mol Bod varu: 84…86 °C (0,05 mmHg) Hustota: 0,992 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007866 CAS číslo: 4344-55-2 EINECS: 224-402-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |