Tisk…
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16099.09 A16099.18
A16099.09EA 2020 CZK
A16099.09 A16099.18
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene ≥98%
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
Purity: 98% CAS No.: 6651-36-1 Molecular Formula: C9H18OSi Formula Weight: 170.33 Flash Point: 42°(107°F) Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 165° Beilstein Reference: 1859394 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00001541
Vzorec: C₉H₁₈OSi
Bod varu: 165 °C
Hustota: 0,883
Bod vzplanutí: 42 °C (107 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001541
CAS číslo: 6651-36-1
EINECS: 229-675-1
ADR: 3,III