Tisk…
4-Nitrophenethyl bromide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15677.06 A15677.14
A15677.06EA 2000 CZK
A15677.06 A15677.14
4-Nitrophenethyl bromide ≥98%
4-Nitrophenethyl bromide
Purity: 98% CAS No.: 5339-26-4 Molecular Formula: C8H8BrNO2 Formula Weight: 230.07 Melting Point: 67-71° Boiling Point: 116°/0.2mm MDL No.: MFCD00007386
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Bod varu: 116 °C (0,2 mmHg)
Bod tání: 67…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007386
CAS číslo: 5339-26-4
EINECS: 226-271-7