Tisk…
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14165.06 A14165.14
A14165.06EA 2220 CZK
A14165.06 A14165.14
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan ≥99%
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Purity: 99% CAS No.: 10199-89-0 Molecular Formula: C6H2ClN3O3 Formula Weight: 199.56 Melting Point: 96-100° Beilstein Reference: 614212
Vzorec: C₆H₂ClN₃O₃
Bod tání: 96…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005808
CAS číslo: 10199-89-0
EINECS: 233-496-4