5-Bromothiophene-2-carbaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
A13381.06
A13381.14
A13381.22
A13381.06EA
1370
CZK
A13381.06
A13381.14
A13381.22
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde ≥97%
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 4701-17-1
Molecular Formula: C5H3BrOS
Formula Weight: 191.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.6390
Boiling Point: 104-106°/10mm
Beilstein Reference: 108404
MDL No.: MFCD00005432
Vzorec:
C₅H₃BrOS Bod varu: 104…106 °C (10 mmHg) Hustota: 1,762 Bod vzplanutí: 98 °C (208 °F) |
MDL Number:
MFCD00005432 CAS číslo: 4701-17-1 EINECS: 225-176-8 |