Tisk…
Deoxybenzoin ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A10580.14 A10580.22
A10580.14EA 1040 CZK
A10580.14 A10580.22
Deoxybenzoin ≥97%
Deoxybenzoin
Purity: 97% CAS No.: 451-40-1 Molecular Formula: C14H12O Formula Weight: 196.25 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 53-57° Boiling Point: 319-321° Beilstein Reference: 1072876 MDL No.: MFCD00003081
Vzorec: C₁₄H₁₂O
Bod varu: 319…321 °C
Bod tání: 53…57 °C
Hustota: 1,2
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003081
CAS číslo: 451-40-1
EINECS: 207-193-2