Benzoin methyl ether ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 3524-62-7
Molecular Formula: C15H14O2
Formula Weight: 226.28
Flash Point:
Vzorec:
C₁₅H₁₄O₂ Bod varu: 188…189 °C (15 mmHg) Bod tání: 46…50 °C Hustota: 1,128 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008492 CAS číslo: 3524-62-7 EINECS: 222-538-7 Merck Index: 14,1093 |