Tisk…
N-Phenyl-p-toluidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methyldiphenylamine
44560.09 44560.18
44560.09EA 2000 CZK
44560.09 44560.18
N-Phenyl-p-toluidine ≥98%
N-Phenyl-p-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 620-84-8 Molecular Formula: C13H13N Formula Weight: 183.25 Flash Point: 155°(311°F) Physical Form: Crystalline Melting Point: 85-86° Boiling Point: 334° MDL No.: MFCD00092921
Vzorec: C₁₃H₁₃N
MW: 183,25 g/mol
Bod varu: 334 °C
Bod tání: 85…86 °C
Bod vzplanutí: 155 °C (311 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092921
CAS číslo: 620-84-8
EINECS: 210-655-6