Tisk…
Tetrabutylammonium sulphate 50% (w/w) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
41723.AE 41723.K4 41723.AP
41723.AEEA 2030 CZK
41723.AE 41723.K4 41723.AP
Tetrabutylammonium sulphate 50% (w/w) vodný roztok
Tetrabutylammonium sulphate
CAS No.: 2472-88-0 Molecular Formula: [[CH3(CH2)3]4N]2SO4 Formula Weight: 580.06 Physical Form: Liquid Odour: Unpleasant MDL No.: MFCD00216632
Phase transfer catalyst, neutral pH
Vzorec: C₃₂H₇₂N₂O₄S
Bod varu: 84 °C
Hustota: 1,01
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216632
CAS číslo: 2472-88-0
EINECS: 219-593-4