Tisk…
Kyselina sírová 95% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
424520025 424525000 424520026 424520100 424525001
424520025.EA 3290 CZK
424520025. 424525000. 424520026. 424520100. 424525001.
Kyselina sírová 95% ACS
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Bod varu: ∼335 °C (1013 hPa)
Bod tání: 10 °C
Hustota: 1,83 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Free from suspended or insoluble matter
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH 95.0 to 98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.2 ppm
Nitrate (NO3) ≤0.5 ppm
Ammonium (NH4) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Mercury (Hg) ≤5 ppb
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
KMnO4-reducing substance ≤2 ppm (as SO2)