Tisk…
2-Chloroethylammonium chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
422861000 422860010 422860250
ACRO422861000EA 1630 CZK
ACRO422861000 ACRO422860010 ACRO422860250
2-Chloroethylammonium chloride 98%
2-Chloroethylammonium chloride
Vzorec: C₂H₇Cl₂N
Bod tání: 140…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012887
CAS číslo: 870-24-6
EINECS: 212-793-2
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder, crystals or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 150 °C
Loss on drying ≤1 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %