Tisk…
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
415450250 415450050
ACRO415450250EA 11070 CZK
ACRO415450250 ACRO415450050
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan 98%
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Vzorec: C₆H₂FN₃O₃
Bod tání: 52 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010196
CAS číslo: 29270-56-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %