Tisk…
Methyldiphenylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: N-Methyl-N-phenylaniline
414210050 414210250
ACRO414210050EA 1580 CZK
ACRO414210050 ACRO414210250
Methyldiphenylamine 97%
Methyldiphenylamine
Vzorec: C₁₃H₁₃N
MW: 183,25 g/mol
Bod tání: –7,6 °C
Bod vzplanutí: >93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041900
CAS číslo: 552-82-9
EINECS: 209-023-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6215 to 1.6235 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %