Tisk…
3-Aminobenzensulfonová kyselina 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Aminobenzene-3-sulphonic acid, Metanilic acid, 3-Aminobenzenesulphonic acid
413711000 413712500 413710010
ACRO413711000EA 934 CZK
ACRO413711000 ACRO413712500 ACRO413710010
3-Aminobenzensulfonová kyselina 98%
3-Aminobenzene sulphonic acid
Vzorec: C₆H₇NO₃S
MW: 173,19 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065345
CAS číslo: 121-47-1
EINECS: 204-473-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey-beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Additional info product may have a purple-pink cast
Titration with NaOH ≥97.5 %
Stabilizer About 0.05% 3,5-di-tert-Butylcatechol