Tisk…
Butan-2-on-oxim 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
403331000 403330250 403330010
403331000.EA 978 CZK
403331000. 403330250. 403330010.
Butan-2-on-oxim 99%
Butan-2-on-oxim
Vzorec: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Bod varu: 72 °C (25 mmHg)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 0,923 g/cm³
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013935
CAS číslo: 96-29-7
EINECS: 202-496-6
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %