Tisk…
Desyl bromide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-2-phenylacetophenone
403170250 403170050
ACRO403170250EA 9010 CZK
ACRO403170250 ACRO403170050
Desyl bromide 97%
Desyl bromide
Vzorec: C₁₄H₁₁BrO
MW: 275.14
Bod tání: 53…58 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000136
CAS číslo: 1484-50-0
EINECS: 216-057-1
UN: 1759
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥96.0 %