Tisk…

2-Aminobenzenesulphonic acid 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2-Sulfoaniline, 2-Aminobenzenesulphonic Acid, o-Anilinesulfonic acid, Aniline-2-sulphonic acid, Aniline-2-sulfonic acid, Orthanilic acid

400640250 400641000 400645000
ACRO400640250EA 773 CZK
ACRO400640250 ACRO400641000 ACRO400645000
2-Aminobenzenesulphonic acid 95%
2-Aminobenzenesulphonic acid
Vzorec: C₆H₇NO₃S
MW: 173.19
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007705
CAS číslo: 88-21-1
EINECS: 201-810-9
UN: 2585
ADR: 8 III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR