Tisk…
3-Aminobenzylamin 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: alpha-Amino-m-toluidine, 3-(Aminomethyl)aniline
391440250 391440050
ACRO391440250EA 6290 CZK
ACRO391440250 ACRO391440050
3-Aminobenzylamin 97%
3-Aminobenzylamine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Bod tání: 36…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078355
CAS číslo: 4403-70-7
EINECS: 412-230-2
UN: 3259
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %