Tisk…
Triethylaluminium 0.6 M in heptane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Triethylaluminum
381171000 381178000
381171000.EA 3240 CZK
381171000. 381178000.
Triethylaluminium 0.6 M in heptane, AcroSeal®
Triethylaluminium
Vzorec: C₆H₁₅Al
MW: 114.17
Bod varu: 128
Bod tání: -46.1
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009015
CAS číslo: 97-93-8
EINECS: 202-619-3
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 9.5 to 10.5 wt % (on Al basis)