Tisk…
Triethylaluminium 1.3 mol/l heptane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Triethylaluminum
377291000 377298000
377291000.EA 4050 CZK
377291000. 377298000.
Triethylaluminium 1.3 mol/l heptane, AcroSeal®
Triethylaluminium
Vzorec: C₆H₁₅Al
MW: 114.17
Bod varu: 128
Bod tání: –93 °C
MDL Number: MFCD00009015
CAS číslo: 97-93-8
EINECS: 202-619-3
UN: 3394
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 19.5 to 20.5 wt % (on Al basis)