Tisk…
N-Acetyl-L-proline 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ac-Pro-OH
376640010 376640050
ACRO376640010EA 1510 CZK
ACRO376640010 ACRO376640050
N-Acetyl-L-proline 99%
N-Acetyl-L-proline
Vzorec: C₇H₁₁NO₃
MW: 157.169 g/mol
Bod tání: 115…117 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00020837
CAS číslo: 68-95-1
EINECS: 276-259-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -114° to -118° (20°C, 589 nm) (C=1, Water)
Titration with TBAH 98.5 to 101.5 %