Tisk…
(R)-(+)-4-Chloro-α-methylbenzylamine 97%, 98% ee
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (R)-(+)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine, (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethanamine, (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
370650010 370650050 370650250
ACRO370650010EA 1170 CZK
ACRO370650010 ACRO370650050 ACRO370650250
(R)-(+)-4-Chloro-α-methylbenzylamine 97%, 98% ee
(R)-(+)-4-Chloro-α-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀ClN
Bod varu: 232 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,115 g/cm³
Bod vzplanutí: 115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671639
CAS číslo: 27298-99-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to pale yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %
Specific optical rotation +29° to +33° (20°C, 589 nm) (Neat)