Tisk…
Chlorid zinečnatý 1.0 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
370051000 370058000
370051000.EA 3130 CZK
370051000. 370058000.
Chlorid zinečnatý 1.0 M in diethyl ether, AcroSeal®
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
MW: 136.3
Bod varu: 732
Bod tání: 283
Bod vzplanutí: –21 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011295
CAS číslo: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2924
ADR: 3 I
Merck Index: 13,10185
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow to light blue-grey Solution (May form two phases which can recombine on cooling. May develop some turbidity or precipitate)
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M
Water ≤0.2 % (Coulometric)